Merck
346373
Sigma-Aldrich
9-Oxo-9H-thioxanthene-3-carboxamide 10,10-dioxide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
287.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
290-292 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3S(=O)(=O)c2c1
InChI
1S/C14H9NO4S/c15-14(17)8-5-6-10-12(7-8)20(18,19)11-4-2-1-3-9(11)13(10)16/h1-7H,(H2,15,17)
Clave InChI
NECFGXHWUOZZSE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)