Merck
647616
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 77,20
US$ 77,20
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 77,20
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(OCH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 77,20
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
155-159 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(N)cc1OC
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
Clave InChI
YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ruben De Pauw et al.
Journal of chromatography. A, 1420, 129-134 (2015-10-20)
A new system is proposed for applying fast temperature gradients in liquid chromatography. It consists of a 0.7 mm × 150 mm fused-silica column coated with a 50 μm Nickel-layer, which is connecting with a power source and a temperature