Merck
344184
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
97%
Sinónimos:
6-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
170 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(9-4)8(12)13/h2-3H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
PHQBKLKZIXCRIX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)