341231
5-(Dimethylaminomethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
120-123 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)\C=C1/C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C9H13NO4/c1-9(2)13-7(11)6(5-10(3)4)8(12)14-9/h5H,1-4H3
Clave InChI
YKMXFLMJEHHKMU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)