340200
3-Amino-5-methylpyrazole
97%
Sinónimos:
5-Methyl-3-pyrazolamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
213 °C/14 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(N)n[nH]1
InChI
1S/C4H7N3/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
Clave InChI
FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?