Merck
339946
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.16
Beilstein:
5376658
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +17°, c = 6 in ethanol
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
mp
70-72 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
Clave InChI
YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)