Merck
339644
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
technical grade, 90%
Sinónimos:
Methyltriethoxysilane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3Si(OC2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.30
Beilstein:
1742453
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
11 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.383 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
densidad
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
Clave InChI
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that
Artículos
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.