Merck
338486
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)triethylammonium bromide
technical grade, ~80%
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)3N(C2H5)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
303.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
~80%
mp
137-139 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCBr
InChI
1S/C9H21BrN.BrH/c1-4-11(5-2,6-3)9-7-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
FNKGNRUAIHVWNL-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)