241059
Tetraethylammonium bromide
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
TEAB, TEA bromide
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
crystals
dilution
(for general lab use)
impurezas
1% triethylamine hydrobromide
pH
6.5 (100 g/L)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Tetraethylammonium bromide (TEAB) catalyzes the synthesis of thioesters by the oxidative coupling of aldehydes or alcohols with thiols or disulfides.[1]
- It is used as a catalyst, along with o-iodoxybenzoic acid (IBX), in the oxidation of sulfides to sulfoxides[2] and primary carboxamides to one-carbon dehomologated nitriles.[3]
- TEAB can also be used as an organic template to synthesize zeolite beta.[4]
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
361.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
183 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?