Merck
338273
Sigma-Aldrich
2-Methylhexanoic acid
99%
Sinónimos:
2-Methylcaproic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 47,10
US$ 47,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 47,10
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH(CH3)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Beilstein:
1721227
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 47,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.0576 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
densidad
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
CVKMFSAVYPAZTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fawzia H Abdel-Rahman et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 43(8), 680-685 (2008-10-23)
Thirty-three organic acids and furfural metabolites were examined for their nematicidal activity against plant-parasitic, free-living and predacious nematodes. Propionic acid, 2-methylhexanoic acid, lactic acid, maleic acid, and furic acid were the most effective nematicides among normal chain organic acids, branched
How is chemical interesterification initiated: Nucleophilic substitution or a-proton abstraction?.
Liu L.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 81(4), 331-337 (2004)
J Julák et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 6(3), 605-610 (2001-02-24)
The volatile fatty acid profiles were determined by a simple gas chromatographic method in 375 microbiologically positive and negative blood cultures. Aerobic bacteria yielded profiles with low content of acids, some of which were chromatographically negative. Anaerobic bacteria produced more