Merck
337129
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylphenol
99%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 51,20
US$ 51,20
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 51,20
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
126.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 51,20
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
87 °C/14 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Cc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Laccase mediated grafting of 4-fluoro-2-methylphenol with lignin model compound, dibenzodioxocin and lignocellulose material has been investigated.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enzymatic grafting of functional molecules to the lignin model dibenzodioxocin and lignocellulose material.
Kudanga T, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 46(3), 272-280 (2010)