Merck
336807
Sigma-Aldrich
Iridium(III) chloride
crystalline
Sinónimos:
Iridium trichloride, Iridium(3+) chloride, Trichloroiridium
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 268,00
2 G
US$ 876,00
US$ 268,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 268,00
2 G
US$ 876,00
About This Item
Fórmula lineal:
IrCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
298.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 268,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
crystalline
concentración
35-37% (after oxygen combustion, silver nitrate titration)
mp
763 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rajendra Prasad Paitandi et al.
European journal of medicinal chemistry, 84, 17-29 (2014-07-12)
Efficacy of the ferrocene appended piano-stool dipyrrinato complexes [(η(6)-C6H6)RuCl(fcdpm)] (1), [(η(6)-C10H14)RuCl(fcdpm)] (2), [(η(6)-C12H18)RuCl(fcdpm)] (3) [(η(5)-C5Me5)RhCl(fcdpm)] (4) and [(η(5)-C5Me5)IrCl(fcdpm)] (5) [fcdpm = 5-ferrocenyldipyrromethene] toward anticancer activity have been described. Binding of the complexes with calf thymus DNA (CT-DNA) and BSA (bovine
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.