516996
Iridium(IV) chloride hydrate
≥99.9% trace metals basis
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iridium
impurezas
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
mp
>350 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
Clave InChI
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
- To fabricate an Ir-decorated graphene electrode for vanadium redox flow batteries.[1]
- As a precursor to synthesize iridium oxide nanoparticles. These nanoparticles can act as a stable catalyst for the hydrogenation of a series of nitrogen heterocycles.[2]
- To prepare Ir single atom catalyst (Ir1–Ni(OH)2) for oxygen evolution reaction.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.