Merck
334480
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) chloride hydrate
technical grade
Sinónimos:
Iridium tetrachloride hydrate, Tetrachloroiridium hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
lrCl4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
334.03 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iridium
concentración
48-55% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
mp
>350 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
Clave InChI
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.