334782
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride
98%
Sinónimos:
N-Methylhomoveratrylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
drug control
USDEA Schedule I
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H
InChI key
BGEONUMCBIQUTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?