197653
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
98%
Sinónimos:
3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, Homoveratryl alcohol
Quality Level
assay
98%
form
solid
bp
172-174 °C/17 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc(CCO)cc1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
InChI key
SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?