333344
Tripropyl orthoformate
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
106-108 °C/40 mmHg (lit.)
densidad
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCCOC(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-7-11-10(12-8-5-2)13-9-6-3/h10H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?