Merck
T60402
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoacetate
97%
Sinónimos:
1,1,1-Triethoxyethane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(OC2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Beilstein:
506201
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
densidad
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(C)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
Clave InChI
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Triethyl orthoacetate can be used for the synthesis of:
  • Ordered mesoporous carbons for catalysis, electrochemistry and hydrogen storage applications.[1]
  • Esters of phosphonic acids, carboxylic acids and phosphinic acids.[2]
  • Ethyl alk-4-enoates by Johnson–Claisen rearrangement reaction.[3]
  • Benzoxazoles, benzimidazoles and oxazolo[4,5-b]pyridines.[4]
  • Quinazolin-4(3H)-one derivatives.[5]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - Non-equilibrium method
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of ordered mesoporous carbons with channel structure from an organic-organic nanocomposite
Tanaka S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 16, 2125-2127 (2005)
Treatment of Baylis-Hillman adducts with triethyl orthoacetate in the presence of heterogeneous catalysts: a method for the stereoselective synthesis of two different types of trisubstituted alkenes
Das B, et al.
Tetrahedron Letters, 47(43), 7619-7623 (2006)
Efficient esterification of carboxylic acids and phosphonic acids with trialkyl orthoacetate in ionic liquid
Yoshino T, et al.
Tetrahedron, 62(6), 1309-1317 (2006)
Silica sulfuric acid catalyzed synthesis of benzoxazoles, benzimidazoles and oxazolo [4, 5-b] pyridines under heterogeneous and solvent-free conditions
Mohammadpoor-Baltork I, et al.
Journal of the Iranian Chemical Society, 5(1), S65-S70 (2008)
A new approach to the facile synthesis of mono-and disubstituted quinazolin-4 (3H)-ones under solvent-free conditions.
Salehi P, et al.
Tetrahedron Letters, 46(41), 7051-7053 (2005)