Merck
33267
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥99.0% (KT)
Sinónimos:
Trimethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 78,90
US$ 78,90
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 78,90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
306.27
Beilstein/REAXYS Number:
1716449
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 78,90
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥99.0% (KT)
form
powder
mp
~250 °C (dec.)
functional group
amine
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O8/c14-8(15)4-12(5-9(16)17)2-1-3-13(6-10(18)19)7-11(20)21/h1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
DMQQXDPCRUGSQB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)