Merck
330388
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
98%
Sinónimos:
4-Bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
293.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
158 °C/740 mmHg (lit.)
densidad
1.738 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
Clave InChI
QDEJWLIKRLJYEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)