329681
3,5-Dibromotoluene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
249.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
246 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
DPKKOVGCHDUSAI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,5-Dibromotoluene is a halogenated toluene and its electric moment was evaluated.
Aplicación
3,5-Dibromotoluene was used in the preparation of 3,5-bis(diphenylphosphinothioyl)toluene.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
The Electric Moments of Morpholine and Some Halogenated Toluenes1.
Maryott AA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 62(9), 2320-2324 (1940)
Synthesis, molecular structure, and photoluminescence properties of palladium and platinum complexes containing phosphine sulfide-based SCS pincer ligand.
Kanbara T and Yamamoto T.
Journal of Organometallic Chemistry, 688(1), 15-19 (2003)
Asami Yoshii et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(14), 2181-2186 (2020-05-26)
Oligo-meta-phenylenes have been designed and synthesized as multipotent base materials of single-layer organic light-emitting devices. Simple molecular structures of oligo-meta-phenylenes composed of linear phenylene arrays benefited from the wealth of modern reactions available for biaryl couplings and were concisely synthesized