Merck
327220
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
97%
Seleccione un Tamaño
1 KG
US$ 154,00
US$ 154,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
US$ 154,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(OH)C(CH3)2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
146.23
Beilstein:
1698098
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 154,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
232 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C(O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3
Clave InChI
JCTXKRPTIMZBJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fabrian Brenz et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(2), 307-319 (2016-11-29)
Polyesters (PESs) are gaining more importance on the food contact material (FCM) market and the variety of properties and applications is expected to be wide. In order to acquire the desired properties manufacturers can combine several FCM-approved polyvalent carboxylic acids
Akiko Fujita et al.
PloS one, 15(2), e0229269-e0229269 (2020-02-23)
Psychiatric disorders including depression and anxiety comprise a broad range of conditions with different symptoms. We have developed a mouse model of depression/anxiety in mice deficient in the St3gal4 gene. In this study, we performed a comparative analysis of urinary