Merck
198188
Sigma-Aldrich
1,5-Hexanediol
99%
Sinónimos:
1,5-Dihydroxyhexane, 1-Methyl-1,5-pentanediol, Hexan-1,5-diol, Hexane-2,6-diol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 125,00
5 G
US$ 480,00
US$ 125,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 125,00
5 G
US$ 480,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)(CH2)4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
118.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 125,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
89-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(8)4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
UNVGBIALRHLALK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Surface tension and binding constants were studied for 1,5-hexanediol[1].
Aplicación
  • Metadynamics of polyalcohol dehydration in water: This study provides insights into the dehydration mechanisms of polyalcohols like 1,5-Hexanediol, relevant for understanding their behavior in aqueous environments, useful for drug delivery systems and biomedical applications (Ruiz-Barragan et al., 2015).
  • Direct Copolymerization of CO2 and Diols: This research explores the copolymerization of CO2 with diols including 1,5-Hexanediol, pointing to sustainable polymer production methods that are crucial for material science (Tamura et al., 2016).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effect of temperature on the surface tension of diluted aqueous solutions of 1, 2-hexanediol, 1, 5-hexanediol, 1, 6-hexanediol and 2, 5-hexanediol.
Fluid Phase Equilibria, 258(1), 67-72 (2007)