Merck
142476
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol
99%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 100,00
500 G
US$ 208,00
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 100,00
500 G
US$ 208,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
160.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
bp
178 °C/50 mmHg (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C9H20O2/c1-3-5-6-9(4-2,7-10)8-11/h10-11H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
DSKYSDCYIODJPC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol undergoes bulk polycondensation with diacid monomer (terephthalic acid) to yield poly(ethylene terephthalate) copolymers[1].
Aplicación
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol was used in the synthesis of polyesters[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
136 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structural characterization and thermal properties of poly (ethylene terephthalate) copolymers containing 2-butyl-2-ethyl-1, 3-propanediol.
Kint DPR, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 86(5), 1077-1086 (2002)
Olli Laine et al.
Analytical chemistry, 74(16), 4250-4258 (2002-08-30)
Polyesters prepared from the same diol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, but different phthalic acid isomers, phthalic, isophthalic, and terephthalic acid, were characterized by collision-induced dissociation electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance (CID-ESI-FT-ICR) and postsource-decay matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (PSD-MALDI-TOF) mass spectrometry. Sodiated