Merck
325287
Sigma-Aldrich
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)zinc
98%
Sinónimos:
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethane-1,2-diamine)zinc, ZnCl2-TMEDA
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 170,00
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 170,00
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]ZnCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
176-178 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Zn/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
WEHCCWCYFYMBQX-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)