Merck
323071
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonylbis(2-methylimidazole)
97%
Sinónimos:
2,2′-Dimethyl-1,1′-carbonyldiimidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
190.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nccn1C(=O)n2ccnc2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-7-10-3-5-12(7)9(14)13-6-4-11-8(13)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
XMFCLBUQBWFZBP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)