Merck
322563
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3′-[3H]phenanthr[9,10-b](1,4)oxazine]
Sinónimos:
1,3-Dihydro-1,3,3-tri-Me-spiro[2H-indole-2,3′-[3H]phenanthr[9,10-b](1,4)oxazine], Photorome III
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H22N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
378.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES string
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4c(N=C3)c5ccccc5c6ccccc46
InChI
1S/C26H22N2O/c1-25(2)21-14-8-9-15-22(21)28(3)26(25)16-27-23-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)24(23)29-26/h4-16H,1-3H3
InChI key
JTRRHUVYCPAWOM-UHFFFAOYSA-N
Application
Photochromic dye
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)