322547
1,3-Dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3′-[3H]naphth[2,1-b][1,4]oxazine]
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Photorome I
Seleccione un Tamaño
US$ 109,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 109,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
mp
128-130 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4ccc5ccccc5c4N=C3
InChI
1S/C22H20N2O/c1-21(2)17-10-6-7-11-18(17)24(3)22(21)14-23-20-16-9-5-4-8-15(16)12-13-19(20)25-22/h4-14H,1-3H3
Clave InChI
CQTRKDFIQFOAQV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.