Documentos clave
54987
Holder and Coupler for Legacy HPLC Guard Columns
pkg of 1 ea, for use with non-Supelco Guard Cartridges (not TSKgel Guard Cartridges)
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Holder and Coupler for Legacy Guard Columns, for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
compatibilidad
for use with non-Supelco guard cartridges (not TSKgel guard cartridges)
Descripción general
Finger-tight design couples HPLC columns that use 1/16" 10-32 Valco-compatible fittings with seating distance of 0.074". Also used as a replacement for PEEK coupler supplied in stand-alone guard cartridge holder, Cat. No. 54987.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)