318426
3,3′-Dihexyloxacarbocyanine iodide
98%
Sinónimos:
3-hexyl-2-[3-(3-hexyl-2(3H)benzoxazolylidene)-1-propenyl]benzoxazolium iodide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder or chunks
técnicas
titration: suitable
mp
219-221 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
λmáx.
485 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥120000 at 483-488 nm in methanol at 0.01 g/L
fluorescencia
λex 485 nm; λem 501 nm in methanol
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[I-].CCCCCCN1\C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCC
InChI
1S/C29H37N2O2.HI/c1-3-5-7-13-22-30-24-16-9-11-18-26(24)32-28(30)20-15-21-29-31(23-14-8-6-4-2)25-17-10-12-19-27(25)33-29;/h9-12,15-21H,3-8,13-14,22-23H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XVLXYDXJEKLXHN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- to selectively stain endophytic ascomycetes in plant roots and liverworts
- to visualize thrombus formation and platelet aggregate
- to visualize forchlorfenuron (FCF)-induced changes in mitochondrial morphology
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.