Saltar a
D4292
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate
≥98% purity (TLC), powder
Sinónimos:
DiOC18(3), DiO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
20 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 304,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H85ClN2O6
Número CAS:
Peso molecular:
881.70
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4122771
US$ 304,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
chloroform: 50 mg/mL
fluorescence
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1C(\Oc2ccccc12)=C/C=C/c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C53H85N2O2.ClHO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-46-54-48-40-33-35-42-50(48)56-52(54)44-39-45-53-55(49-41-34-36-43-51(49)57-53)47-38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;2-1(3,4)5/h33-36,39-45H,3-32,37-38,46-47H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
GFZPJHFJZGRWMQ-UHFFFAOYSA-M
Application
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate has been used for lipid bilayer labeling in antigen-presenting cells. It has also been used as a lipophilic dye for labeling in zebrafish embryos.
Biochem/physiol Actions
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate is a fluorescent probe of lipidbilayer model membranes. It isa fluorescent marker for living cells in culture.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
318426E9379D4506
description
-
description
98%
description
~95%
description
chromogenic reagent for indoles and flavanols
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
fluorescence
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
fluorescence
λex 485 nm; λem 501 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
color
orange
color
-
color
-
color
yellow to very dark yellow
form
powder
form
powder or chunks
form
powder
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL
solubility
chloroform: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
solubility
chloroform: 40 mg (PLUS 4.0 ml)
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)