Merck
318345
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)allyl-trimethylsilane
97%
Sinónimos:
2-(Chloromethyl)-3-trimethylsilyl-1-propene, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCH2C(CH2Cl)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.73
Beilstein/REAXYS Number:
1747038
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
162-163 °C/768 mmHg (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)CC(=C)CCl
InChI
1S/C7H15ClSi/c1-7(5-8)6-9(2,3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI key
CQXWCEVXNRHUSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)