318035
(S)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
≥99%
Sinónimos:
(−)-MTPA, Mosher’s acid
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
actividad óptica
[α]18/D −72°, c = 1.6 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
95-97 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
densidad
1.303 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
fluoro
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CO[C@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clave InChI
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?