317039
(+)-B-Methoxydiisopinocampheylborane
Sinónimos:
(+)-Diisopinocampheylmethoxyborane
Formulario
solid
cadena SMILES
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
IAQXEQYLQNNXJC-JPDDNCELSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Oxidative cyclization and alkylation for synthesis of ionomycin
- Intramolecular conjugate addition for tetrahydropyran synthesis
- Aldol addition and Suzuki coupling reactions
- Allylation
- Synthesis of alkanols
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?