Merck
678538
Sigma-Aldrich
(−)-IPC2B(allyl), in pentane
1 M in pentane
Sinónimos:
(−)-B-Allyldiisopinocampheylborane, 1M in pentane
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 411,00
US$ 411,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 411,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C10H17)2BCH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
326.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 411,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
actividad óptica
[α]20/D −35 to ±5°, c = 1
Nivel de calidad
concentración
1 M in pentane
bp
35-36 °C
densidad
0.638 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C)B(CC=C)[C@@H]3C[C@@H]4C[C@H]([C@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C23H39B/c1-8-9-24(20-12-16-10-18(14(20)2)22(16,4)5)21-13-17-11-19(15(21)3)23(17,6)7/h8,14-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-,21-/m1/s1
Clave InChI
ZIXZBDJFGUIKJS-RLEROFIGSA-N
Aplicación
This allylboration reagent is a convenient, salt-free, stable solution of a chiral allyl borane for asymmetric allylation of aldehydes leading to chiral homoallylic alcohols.[1][2]
Otras notas
Material may become hazy upon cooler storage, this will not affect use
Under refrigerator storage, these salt-free, Ipc2B(allyl) reagents do not show any appreciable decrease in selectivity is observed after several months. They exhibit excellent reactivity and reactions can be performed at 5°C, even in water.[3]
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Total synthesis of hypermodified epothilone analogs with potent in vitro antitumor activity
Kuzniewski, Christian N., et al.
Organic Letters, 10.6, 1183-1186 (2008)
Total synthesis of cryptomoscatone F1 through an asymmetric aldol approach
Ramesh, Perla, Atla Raju, and Nitin W. Fadnavis.
Tetrahedron Asymmetry, 26.21, 1251-1255 (2015)
Stereoselective Synthesis of 2, 6-syn-Dimethyl-tetrahydropyran Derivatives, Important Segments of Marine Polycyclic Ethers, by Unique Insertion of the Methyl Group
Maemoto, Michihiro, Atsushi Kimishima, and Tadashi Nakata.
Organic Letters, 11.21, 4814-4817 (2009)
Catalysis?Based Total Synthesis of Latrunculin B
Furstner, Alois, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 115.43, 5516-5518 (2003)
Versatile route to 2, 6-dideoxyamino sugars from non-sugar materials: Syntheses of vicenisamine and kedarosamine.
Matsushima, Yoshitaka, et al.
J. Chem. Soc., Perkin Trans., 1.6, 569-577 (2001)