Merck
307319
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CON(C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
99%
bp
130 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)