Merck
491268
Sigma-Aldrich
Isoamyl nitrite-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinónimos:
15N Labeled isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite-15N
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 7.160,00
US$ 7.160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 7.160,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH2O15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
118.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 7.160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
97% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
densidad
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)CCO[15N]=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i6+1
Clave InChI
OWFXIOWLTKNBAP-PTQBSOBMSA-N
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)