Merck
305782
Sigma-Aldrich
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate
≥96%
Sinónimos:
4-(4-Acetoxyphenyl)-2-butanone
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 49,70
US$ 49,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 49,70
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H4CH2CH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Beilstein:
1961620
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 49,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
123-124 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
CC(=O)CCc1ccc(OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-9(13)3-4-11-5-7-12(8-6-11)15-10(2)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
UMIKWXDGXDJQJK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate (4-(4-acetoxyphenyl) -2-butanone) is a standard melon fly attractant.[1]
Aplicación
4-(3-Oxobutyl)phenyl acetate was used as attractant for detection programs aimed at melon fly and other cuelure-responding Bactrocera fruit flies.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eric B Jang et al.
Journal of economic entomology, 100(4), 1124-1128 (2007-09-14)
Field-trapping evaluations of the new male attractant, formic acid 4-(3-oxobutyl) phenyl ester (raspberry ketone formate [RKF]) were conducted in Hawaii with wild populations of melon flies, Bactrocera cucurbitae Coquillett (Diptera: Tephritidae), to determine its activity in the field and to