330396
3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A
97%
Sinónimos:
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol), TBBPA
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
178-181 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
InChI
1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
InChI key
VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c