Merck
304360
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
51-53 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
Cc1ccnc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
Clave InChI
JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analysis of 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine was reported.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 92, 305-317 (2012-03-27)
Experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analysis of 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine (2C4M3NP) and 2-chloro-6-methylpyridine (2C6MP) have been performed. A detailed quantum chemical calculations have been carried out using B3LYP and B3PW91 methods with 6-311++G** and cc-pVTZ basis sets. Conformation analysis was carried for