Merck
136085
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 33,60
US$ 33,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 33,60
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5ClN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
184.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 33,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
mp
199-201 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Nc1nc2ccc(Cl)cc2s1
InChI
1S/C7H5ClN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
Clave InChI
VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-amino-6-chloro-benzothiazole on microwave irradiation in the presence of 1-butyl-3-methylimidazolium and inorganic anions yields fluorinated benzothiazolo[2,3-b]quinazoline-2H-ones analogues[1]. It has synergistic effect on inhibitive performance of propargyl alcohol during corrosion of mild steel in boiling HCl solution[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Greener synthesis and photo-antiproliferative activity of novel fluorinated benzothiazolo [2, 3-b] quinazolines.
Arya K, et al. et al.
Medicinal Chemistry Research, 1-9 null
Synergistic effect of 2-amino-6-chloro-benzothiazole on inhibitive performance of propargyl alcohol during corrosion of mild steel in boiling hydrochloric acid solution.
Quraishi MA, et al.
Bulletin of Electrochemistry, 13(06), 257-259 (1997)
Jonathan R LaRochelle et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 25(24), 6479-6485 (2017-11-02)
The PTPN11 oncogene encodes the cytoplasmic protein tyrosine phosphatase SHP2, which, through its role in multiple signaling pathways, promotes the progression of hematological malignancies and other cancers. Here, we employ high-throughput screening to discover a lead chemical scaffold, the benzothiazolopyrimidones
Ahmed S M Al-Janabi et al.
Journal of molecular structure, 1228, 129454-129454 (2020-10-27)
New Schiff bases {N'-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene) isonicotinohydrazide (L1H), N1 -(naphthalen-1-yl)-N2 -(phenyl(pyridin-2-yl) methylidene) ethane-1,2-diamine (L2H), N-(6-chlorobenzo[d]thiazol-2-yl)-1-phenyl-1-(pyridin-2-yl) methanimine (L3H)}were synthesized by reaction of 2-benzoylpyridine with different amines (2-amino-6-chlorobenzothiazole, isonicotinohydrazide and N 1-(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine) and characterized by 1H-NMR, 13C-NMR, IR mass spectroscopy and elemental analysis. The