Merck
303674
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(NO2)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
36-38 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadena SMILES
COc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6F3NO3/c1-15-7-3-5(8(9,10)11)2-6(4-7)12(13)14/h2-4H,1H3
Clave InChI
NCPVPJVRLLHBEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)