349852
[3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphonium bromide
97%
Sinónimos:
NSC 269919
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-167 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phosphine
cadena SMILES
[Br-].CCOC(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-2-26-24(25)19-12-20-27(21-13-6-3-7-14-21,22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h3-11,13-18H,2,12,19-20H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
JPZMNVPVVYVXAD-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Asymmetric synthesis of antihypercholesterolemic ezetimibe via Wittig reaction
- Wittig reactions
- As a reactant in the synthesis of spirocyclic GPR119 agonists.[1]
- In the synthesis of cyclic acetal intermediate of azadirachtin, a terpenoid found in the neem tree Azadirachta indica.[2]
- To prepare a catechin metabolite named 5-(3,4,5-trihydroxyphenyl)valeric acid.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)