Merck
302848
Sigma-Aldrich
Pentakis(methoxycarbonyl)cyclopentadiene
97%
Sinónimos:
1,2,3,4,5-Pentacarbomethoxycyclopentadiene, 1,3-Cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylic acid, 1,2,3,4,5-pentamethyl ester, Pentamethyl cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O10
Número de CAS:
Peso molecular:
356.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
149 °C (dec.) (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)C1C(C(=O)OC)=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C1C(=O)OC
InChI
1S/C15H16O10/c1-21-11(16)6-7(12(17)22-2)9(14(19)24-4)10(15(20)25-5)8(6)13(18)23-3/h6H,1-5H3
InChI key
NJNIOTQAGXGMFK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Useful synthetic building block demonstrated by Tristan Lambert to enable access to chiral Brønsted acid catalysts.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)