Merck
299693
Sigma-Aldrich
Azelaic acid dichloride
98%
Sinónimos:
Azelaoyl chloride, Nonanedioyl chloride, Nonanedioyl dichloride
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 168,00
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 168,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClOC(CH2)7COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
225.11
Beilstein:
1365424
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.467 (lit.)
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
ClC(=O)CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H14Cl2O2/c10-8(12)6-4-2-1-3-5-7-9(11)13/h1-7H2
Clave InChI
HGEVGSTXQGZPCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Azelaic acid dichloride (Azelaoyl chloride) was used in synthesis of:
  • series of electrochromic polyamides (alternating copolymers)[1]
  • 1,9-diphenylnonane-1,9-dione[2]
  • 1,9-di(4-butylphenyl)nonane-1,9-dione[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Soluble nickel bis (dithiolene) oligomers for third-order non-linear optical studies.
Callum AS.
Journal of Materials Chemistry, 4(8), 1233-1237 (1994)
Synthesis and Characterization of Electrochromic Polyamides with Well-Defined Molecular Structures and Redox Properties.
Gao J, et al.
Advances in Functional Materials, 14(6), 537-543 (2004)