298441
Chloroborane methyl sulfide complex
Sinónimos:
Boron monochloride methyl sulfide complex, Chloro(dimethyl sulfide)dihydroboron, Monochloroborane-dimethyl sulfide, monoChloroborane methyl sulfide complex
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
C[S+](C)[BH2-]Cl
InChI
1S/C2H8BClS/c1-5(2)3-4/h3H2,1-2H3
Clave InChI
CUKLQTNDSCOWTI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Substitution reactions
- Boronation reactions
- Preparation of diborylamines
- Preparation of unsymmetrical borafluorenes via low-temperature carbon-hydrogen activation reactions
- Asymmetrical aldol reactions with a-chiral aldehydes
- Addition reaction with α-pinene
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?