Merck
298328
Sigma-Aldrich
Lithium chloride hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Hydrochloric acid lithium salt hydrate, Lithium Chloride monohydrate
About This Item
Fórmula lineal:
LiCl · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
42.39 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
crystalline
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
[Li+].[Cl-].[H]O[H]
InChI
1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Boon-Hong Wee et al.
Nanoscale, 7(42), 17805-17811 (2015-10-13)
This article describes the effect of the lateral size of graphene oxide (GO) on the humidity sensing properties of a GO-based sensor. The GO size effect on the humidity sensing performance was evaluated on gold electrodes drop-coated with either an
Artículos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.