Merck
647640
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Tetrachlorozirconium, Zirconium tetrachloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 161,00
25 G
US$ 582,00
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 161,00
25 G
US$ 582,00
About This Item
Fórmula lineal:
ZrCl4
Número de CAS:
Peso molecular:
233.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 190 °C)
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
impurezas
<50 ppm hafnium
temperatura de transición
sublimation point 331 °C
densidad
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Zirconium(IV) chloride (ZrCl4) is a Lewis acid catalyst, which has low toxicity. It is a moisture resistant material that is used as a catalyst in organic transformations.[1]
Aplicación
ZrCl4 can be used as a catalyst for a variety of organic syntheses, such as Friedel-Crafts reaction, condensation reaction and other reduction reactions.[2]
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Erik A Wu et al.
Nature communications, 12(1), 1256-1256 (2021-02-25)
Rechargeable solid-state sodium-ion batteries (SSSBs) hold great promise for safer and more energy-dense energy storage. However, the poor electrochemical stability between current sulfide-based solid electrolytes and high-voltage oxide cathodes has limited their long-term cycling performance and practicality. Here, we report
Synthesis of 2, 3-dihydroquinazolin-4 (1H)-ones catalyzed by zirconium (IV) chloride as a mild and efficient catalyst
Abdollahi-Alibeik M and Shabani E
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 22(10), 1163-1166 (2011)
Applications of zirconium (IV) chloride in organic synthesis
Smitha G, et al.
Synthesis, 2008(06), 829-855 (2008)
E Vassileva et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 370(1), 52-59 (2001-06-08)
A flow-injection analysis (FIA) system incorporating a micro-column of ZrO2 has been used for the development of an on-line multi-element method for the simultaneous preconcentration and determination of Al, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, Mn, Mo, Ni
A Z El-Sonbati et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 58(7), 1411-1424 (2002-06-27)
Some binary and ternary novel complexes of dioxouranium(VI) with 5-vinylsalicylaldehyde (VSH) have been prepared and characterized by various physico-chemical techniques. The amine exchange reactions of coordinated poly-Schiff bases in these complexes have been also carried out which give symmetrical tetradentate
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf