Merck
297852
Sigma-Aldrich
Ethyl p-tolylacetate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
2045927
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
116-118 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
BTRGZBIXPLFVNK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethyl p-tolylacetate was used in preparation of:
  • ethyl-substituted phenylpropioloylacetates[1]
  • ethyl 2-(4-bromomethylphenyl)propionate[2]
  • (−)-incrustoporin, antifungal agent[3]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ring-Closing Metathesis Enabled Efficient Synthesis of ?-Butenolide Antifungal Agent (-)-Incrustoporin and its Analogues.
Fernandes RA, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 3(1), 58-62 (2014)
Synthesis of 2-(4-bromomethylphenyl) propionic acid and ester.
Liu Z-X and Cheng Q-R.
Chemical Reagents, 4, 021-021 (2011)
The condensation of acetylenic esters with ethyl phenylacetates.
Al-Jallo HN and Al-Hajjar FH.
J. Chem. Soc. Sect. C, 15, 2056-2058 (1970)