Merck
199206
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxyphenylacetate
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 111,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 111,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
2209665
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
158 °C/19 mmHg (lit.)
densidad
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)Cc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-8(4-6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3
Clave InChI
ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 4-methoxyphenylacetate was used in the synthesis of 7,8-dihydroxy-2-(4′-hydroxybenzyl)-4H-1-benzopyran-4-one[1].
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Giulio Rastelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(5), 1427-1436 (2002-03-12)
The relative binding affinities to human aldose reductase (ALR2) of three new 7-hydroxy-2-benzyl-4H-1-benzopyran-4-one inhibitors were predicted by free energy perturbation (FEP) simulations. Molecular substitutions were specifically designed to investigate the role of hydrogen bonding at the active site of ALR2.